Documenti fondamentali
5.05991
Sigma-Aldrich
Flumazenil
Sinonimo/i:
Flumazenil, GABA A Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788, GABAA Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788
Scegli un formato
10 MG
CHF 173.00
CHF 173.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 173.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 173.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)OCC)CN(C2=O)C
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A competitive blocker of benzodiazepine activation of inhibitory GABAergic synpases (ID50 = 200 µg/kg/i.p). Binds to the benzodiazepine site of GABAA receptors. Enhances GABAA-receptor mediated currents and antagonizes the enhancing effects of benzodiapine agonist flurazepam. Exhibits fast association and dissociation from the benzodiazepine binding site. Permeates the blood brain barrier, however, the level of uptake may depend on efflux effects of p-glycogprotein transporter.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
GABAA
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Slight warming is required for complete solubilization.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Froklage, F.E., et al. 2012. EJNMMI Research.2, 12.
Li, J., et al. 2006. Neuropharmacol.51, 168.
Weiss, M., et al. 2002. Neurochem. Res.27, 1605.
Atack, J., et al. 1999. Neuropsychopharmacol.20, 255.
Votey, S.R., et al. 1991. Ann. Emerg. Med.20, 181.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2