1048200
USP
Baclofen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
baclofen
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3