5.05854
TGR5 Receptor Agonist, Cpd23g
Sinonimo/i:
TGR5 Receptor Agonist, Cpd23g, (4-cyclopropyl-3,4-dihydroquinoxalin-1(2H)-yl)(4-(2,5-dimethylphenoxy)pyridin-3-yl)methanone, Bile Acid Receptor GPBAR-1 Agonist, Bile Acid Receptor Agonist, G protein-coupled bile acid receptor 1 Agonist
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(CCN(c5c2cccc5)C(=O)c3cnccc3Oc4c(ccc(c4)C)C)C1CC1
InChI
JQULIQJSYPZQMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TGR5
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3