Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 279.00 |
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 400.00 |
50 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1320.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Pilocarpine hydrochloride, ≥99% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
202-205 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
relevant disease(s)
epilepsy
SMILES string
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (titration), powder | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥99% (titration) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pilocarpine hydrochloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?