5.05763
ProRS Inhibitor, Halofuginone
Sinonimo/i:
ProRS Inhibitor, Halofuginone, STENOROL, HF, Hydrobromide, prolyl-tRNA synthetase Inhibitor, trans-(±)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
18 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14?,15-;/m1./s1
SJUWEPZBTXEUMU-NUNOUFIPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
prolyl-tRNA synthetase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Keller, T.L., et al. 2012, Nat. Chem. Biol.12, 311.
Sundrud, M.S., et al. 2009, Science324, 1334.
Elkin, M., et al. 2000, FASEB J.14, 2477.
Elkin, M., et al. 1999, Clin. Cancer Res.5, 1982.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3