H6647
L-Histidinol dihydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Histidinol dihydrochloride, ≥98 (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
198-201 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)