5.05026
DNQX Disodium Salt
Sinonimo/i:
DNQX Disodium Salt, AMPA Glutamate Receptor Antagonist, DNQX, Kainate Glutamate Receptor Antagonist, DNQX
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark brown
Solubilità
H2O: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
AMPA
GluK2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Honor, T., et al. 1998. Science.241, 701.
Watkins, J., et al. 1990. Adv. Exp. Med. Biol.268, 49.
Davies, S., et al. 1990. Int. Rev. Neurobiol.32, 28.
WGK 3