496260
Oncostatin M, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
Oncostatin M, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg rhOSM)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Miyajima, A., et al. 2000. Cytokine Growth Factor Rev.11, 177.
Linsley, P.S., et al. 1990. Mol. Cell. Biol.10, 1882.
Kitamura, T., et al. 1989. J. Cell Physiol.140, 323.
WGK 3