Documenti fondamentali
4.80934
SAFC
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Hydrogen chloride solution
Scegli un formato
1 L
CHF 72.00
4809349025
CHF 395.00
4809349950
CHF 9’542.00
CHF 72.00
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 72.00
4809349025
CHF 395.00
4809349950
CHF 9’542.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352323
CHF 72.00
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Nome del prodotto
Acido cloridrico 2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
EMPROVE® EXPERT
Risultati analitici
Concentrazione (HCl)1,8-2,2 mol/LIdentitàtest superatoColore≤ 10 HazenAspettotest superatoBromo libero o cloro liberotest superatoCloro libero (Cl)≤ 0,0001Solfato (SO₄)≤ 0,0005%Solfito (SO₃)≤ 0,001%Metalli pesanti (come Pb)≤ 0,0001%As (arsenico)≤ 0,00015%Solventi residui (ICH Q3C)...esclusi sulla base del processo di produzioneResiduo alla combustione (come SO₄)≤ 0,008%Residuo all′evaporazione≤ 0,010%Endotossine≤ 0,25 U.I./mLNumero di lotto (materia prima)Filtrato con 0,2 µm
Prodotto a partire da acido cloridrico fumante al 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF e acqua purificata in conformità con PhEur, JP.
Le specifiche per le impurezze elementari sono state stabilite tenendo in considerazione la Linea guida per le Impurezze Elementari ICH Q3D. È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato (*).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido cloridrico volumetric, 0.1&#160;M HCl (0.1N), endotoxin free
Supelco
2104
Acido cloridrico