475897
Monensin Methyl Ester
A neutral analog of monensin.
Sinonimo/i:
Monensin Methyl Ester
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 68 mg/mL
methanol: 68 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Useful in the preparation of ion-selective membranes for ion-selective electrodes
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chamberlin, J.W. 1978. Org. Mass Spect.3, 271.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3