Documenti fondamentali
4750-OP
Millipore
Glicerolo
Omnipur®
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
electrophoresis: suitable
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Glicerolo (vegetable origin) for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04057
Glicerolo
Glicerolo BioUltra, for molecular biology, anhydrous, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49767
Glicerolo
Glicerolo anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerolo
Glicerolo &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerolo