4541-00020
Sistema di trasferimento NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Sinonimo/i:
Cell culture transfer, tube application, luer, C-flex, 1000 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
C-Flex® TPE tubing
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-72-132 °C max. temp. (-99-270 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Lunghezza
1000 mm
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137