Vai a
A3734
1-Azakenpaullone
≥97% (HPLC), glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
9-Bromo-7,12-dihydro-pyrido[3′,2′:2,3]azepino[4,5-b]indol-6(5H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 128.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 504.00
CHF 428.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10BrN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1-Azakenpaullone, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
gray-brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC2=C(NC3=C2C=C(Br)C=C3)C4=C(C=CC=N4)N1
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChI key
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1-Azakenpaullone is a cell permeable, potent, selective inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) with 100-fold less cross-reactivity against CDKs.
1-Azakenpaullone is a cell permeable, potent, selective inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) with 100-fold less cross-reactivity against CDKs. 1-Azakenpaullone can be used together with BIO and CHIR99021 as "gold standards" for GSK3 inhibition.
1-Azakenpaullone (AZP) can stimulate the transcription of β-catenin-related genes. This compound can induce the multiplication and replication of β cell.
Disclaimer
air sensitive
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Azakenpaullone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)