Documenti fondamentali
420351
Sigma-Aldrich
ICMT Inhibitor II, FTPAT
The ICMT Inhibitor II, FTPAT controls the biological activity of ICMT.
Sinonimo/i:
ICMT Inhibitor II, FTPAT, ( E)-methyl-3-((5-(4-(2-((1,1ʹ-biphenyl]-4-yl)ethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3-methylpent-2-en-1-yl)thio)propanoate, (E)-methyl-3-((5-(4-(2-((1,1ʹ-biphenyl]-4-yl)ethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3-methylpent-2-en-1-yl)thio)propanoate
Scegli un formato
10 MG
CHF 222.00
CHF 222.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 222.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H31N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.61
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 222.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC)CCSC/C=C(C)/CCN1N=NC(CCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=C1
InChI
LUXQNURJPSSXSC-RCCKNPSSSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable triazolo-farnesylthiopropanoate compound that acts as a potent, reversible, and isoprenyl mimetic competitive inhibitor of isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase activity (ICMT; IC50 = 800 nM; Ki = 400 nM). Shown to prevent K-Ras membrane localization in GFP-K-Ras transfected Jurkat T-cells. Exhibits selective toxicity towards wt-Icmt+/+ mouse embryonic fibroblasts (MEFs) over Icmt-/- MEFs (IC50 = 33 and >100 µM). Also shown to arrest the proliferation of PaTu-8902, a highly metastatic pancreatic cancer cells (IC50 = 8 µM).
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Bergman, J.A., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 15.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1