420150-M
JNK Inhibitor XVI, JNK-IN-8
The JNK Inhibitor XVI, JNK-IN-8 controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JNK Inhibitor XVI, JNK-IN-8, (E)-3-(4-(dimethylamino)but-2-enamido)-N-(3-methyl-4-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow to yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C29H29N7O2/c1-20-17-24(11-12-25(20)34-29-31-15-13-26(35-29)22-8-5-14-30-19-22)33-28(38)21-7-4-9-23(18-21)32-27(37)10-6-16-36(2)3/h4-15,17-19H,16H2,1-3H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,31,34,35)/b10-6+
GJFCSAPFHAXMSF-UXBLZVDNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
JNK1, JNK2, JNK3
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3