SRP0395
SETD2 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HYPB, SET domain containing 2, SET2
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
60.9 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SETD2(29072)
Descrizione generale
Human SETD2/pGEX6P1 (GenBank Accession No. NM_014159), amino acids 1418-1714 with N-terminal GST-tag, MW= 60.9kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)