Documenti fondamentali
420136
Sigma-Aldrich
JNK Inhibitor IX
The JNK Inhibitor IX, also referenced under CAS 312917-14-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JNK Inhibitor IX, N-(3-Cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1-naphthamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 221.00
CHF 221.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 221.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N2OS · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.42 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 221.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)C#N)CCCC2
InChI
1S/C20H16N2OS/c21-12-17-15-9-3-4-11-18(15)24-20(17)22-19(23)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-2,5-8,10H,3-4,9,11H2,(H,22,23)
WQGDQGAFSDMBLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A thienylnaphthamide compound that acts as a potent and ATP binding site-targeting inhibitor of JNK2 and JNK3 (pIC50 = 6.5 and 6.7, respectively) with little or no activity against JNK1, p38α, and a panel of more than 30 other kinases (pIC50<5.0). In contrast, SP600125 offers little selectivity between JNK1 and JNK3 (pIC50 = 6.4 and 5.9, respectively) under the same assay conditions.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
JNK2 and JNK3
Product competes with ATP.
Reversible: no
pIC50 = 6.5 and 6.7, against JNK2 and JNK3, respectively
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Angell, R.M., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 1296.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3