Documenti
1347610
USP
Composto A correlato a irinotecan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-4-etil-4,9-diidrossi-1H-pirano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione, (S)-10-idrossi-camptotecina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.35
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
irinotecan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Irinotecan standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni per test di idoneità del sistema nell′ambito di analisi di impurezze secondo quanto prescritto dalla monografia della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) corrispondente.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Irinotecan Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2406-2406 (2020)