420129
JNK Inhibitor V
The JNK Inhibitor V, also referenced under CAS 345987-15-7, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JNK Inhibitor V, SAPK Inhibitor V, 1,3-Benzothiazol-2-yl-(2-((2-(3-pyridinyl)ethyl)amino)-4-pyrimidinyl)acetonitrile, AS601245
Scegli un formato
CHF 188.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 188.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc1C(c3nc(ncc3)NCCc4cnccc4)C#N)cccc2
InChI
1S/C20H16N6S/c21-12-15(19-25-17-5-1-2-6-18(17)27-19)16-8-11-24-20(26-16)23-10-7-14-4-3-9-22-13-14/h1-6,8-9,11,13,15H,7,10H2,(H,23,24,26)
RCYPVQCPYKNSTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
hJNK 1, hJNK 2, hJNK 3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Carboni, S., et al. 2005. J. Neurochem.92, 1054.
Ferrandi, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 953.
Carboni, S., et al. 2004. J. Pharm. Exp. Ther.310, 25.
WGK 1