Documenti fondamentali
407299
Sigma-Aldrich
Anti-β-Interferon Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-IFN-β
Scegli un formato
20 KU
CHF 438.00
CHF 438.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 KU
CHF 438.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 438.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
diluted serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNB1(3456)
Descrizione generale
Rabbit polyclonal antibody supplied as diluted serum. Recognizes the ~20 kDa β-interferon protein.
Recognizes the ~20 kDa IFN-β protein. Note: 1 KU = 1000 neutralization units.
This Anti-β-Interferon Rabbit pAb is validated for use in Neutralization Studies for the detection of β-Interferon.
Immunogeno
Human
recombinant, human β-interferon
Applicazioni
Neutralization Studies (see application references)
Azioni biochim/fisiol
≥1 x 10⁵ neutralization units/ml
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Serum diluted in PBS.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Does not recognize α-interferon or γ-interferon by immunoblotting. Effectively neutralizes human β-interferon (see application references). One neutralization unit is the amount of diluted serum required to neutralize 1 unit of human interferon-β. One KU = 1,000 neutralization units. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1