3779
Histamine, Free Base
Sinonimo/i:
Histamine, Free Base
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Izumi, H., et al. 1995. Am. J. Obstet. Gynecol.172, 1477.
Vannier, E., and Dinarello, C.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 9952.
Yan, Q.Z., et al. 1994. Agents Actions 41, C111.
Moncada, S., et al. 1991. Pharmacol. Rev. 43, 109.
Bloom, F.E. 1990. in Pharmacological Basis of Therapeutics p. 224 (Gilman, A.G., et al., Eds.) Pergamon Press, New York.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3