370677
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Rp-Isomer, Triethylammonium Salt
A potent, cell-permeable, and metabolically-stable inhibitor of protein kinase G Iα, Iβ, and type II.
Sinonimo/i:
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Rp-Isomer, Triethylammonium Salt, Rp-8- pCPT-cGMPS, TEA, PKG Inhibitor III
Scegli un formato
CHF 309.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 309.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 0.5 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKG1α
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lee, S.J., et al. 1996. Dev. Biol.180, 324.
Van Uffelen, B.E., et al. 1996. J. Leukoc. Biol.60, 94.
Willmott, N., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 3699.
Butt, E., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 269, 265.
WGK 2