220486
Chk2 Inhibitor II
Chk2 Inhibitor II, BML-277, CAS 516480-79-8 is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of Chk2 (IC₅₀ = 15 nM).
Sinonimo/i:
Chk2 Inhibitor II, 2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
15 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Chk2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3