Documenti fondamentali
345832
Sigma-Aldrich
Galectin-3C, Human, Recombinant, E. coli
Scegli un formato
100 μG
CHF 778.00
CHF 778.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 778.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 778.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
≤1 EU/μg protein Endotoxin
Solubilità
sterile PBS: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Recombinant, human galectin-3 expressed in E. coli and subsequently cleaved with Clostridium histolyticum collagenase type VII to yield galectin-3C. The resulting galectin-3C is purified by affinity chromatography. Galectin-3C is a truncated form of galectin-3 that contains the carbohydrate binding domain but lacks the 107 amino acids at the N-terminus of galectin-3. It is suggested to play a key role in autoimmune diseases, allergic reactions, inflammation, tumor cell metastasis, atherosclerosis, and diabetes.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Lyophilized from deionized water, 2µg lactose/µg lectin.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions (in the presence of a molar excess of lactose) are stable for up to 4 months at -20°C. For use in carbohydrate binding assays the solution should be dialyzed to remove the lactose stabilizer.
Altre note
Hoyer K.K., et al. 2004. Am. J. Pathol.164, 893.
John C.M., et al. 2003. Clin. Cancer Res.9, 2374.
Iurisci, I., et al. 2000. Clin Cancer Res6, 1389.
Van Den Brule, F. A., et al. 2000. Int. J. Cancer89, 361.
Inohara, H. 1999. Cancer85, 2475.
Nakamura, M., et al. 1999. Int. J. Oncol.15, 143.
Idikio, H., et al. 1998. Int. J. Oncol.12, 1287.
Ochieng, J., et al. 1998. Biochim. Biophys. Acta.1379 97.
Castronovo, V., et al. 1996. J. Pathol.179, 43.
Liu, F.T., et al. 1996. Biochemistry35 6073.
Schoeppner, H. L., et al. 1995. Cancer75, 2818.
Massa, S.M., et al. 1993. Biochemistry32, 260.
Oda, Y., et al. 1991. Gene99, 279.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2