Documenti fondamentali
344932
Sigma-Aldrich
Furin, Human, Recombinant
Scegli un formato
50 μL
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
CHF 1’140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 1’140.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Recombinant, human furin expressed in vaccinia virus (VV:hFUR713t) infected BSC-40 cells. Furin is a membrane-associated, calcium-dependent, serine protease that belongs to the subtilisin-like pro-hormone convertase (PC) family. Members of this family cleave pro-hormones, neuropeptide precursors, some viral proteins, and bacterial toxins. The preparation was subjected to UV irradiation for 5 minutes to inactivate any residual virus.
This preparation was subjected to UV irradiation for 5 min to inactivate any residual vaccinia virus.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of furin that will cleave 1.0 pmol AMC from the substrate pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC per min at 30°C, pH 7.5.
Stato fisico
In 20 mM Bis-Tris buffer, 1 mg/ml BSA, pH 7.0.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Bassi, D.E., et al. 2001. Mol. Carcinog.31, 224.
Bassi, D.E., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 10326.
Creemers, J.W., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 4211.
Wang, X., and Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Molloy, S.S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16396.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1