Vai a
SML0445
Clemastine fumarate salt
≥98% (HPLC), antihistamine H1-antagonist, powder
Sinonimo/i:
(+)-2-[2-[(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(α-methyl-p-chlorobenzhydryloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(methyl-p-chlorodiphenylmethyloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, Meclastine fumarate salt, Mecloprodine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26ClNO · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-055-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 99.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Clemastine fumarate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +15 to +25°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
InChI key
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Clemastine fumarate is used to treat multiple sclerosis, sneezing and rhinorrhea linked to common cold. It stimulates oligodendrocyte progenitor cell (OPC) differentiation and myelination.
Application
Clemastine fumarate salt has been used as a stimulator of rodent oligodendrocyte generation and myelination in vitro and in vivo.
Biochem/physiol Actions
Clemastine fumarate is an antihistamine H1-antagonist and anticholinergic that also has antipruritic activity.
Clemastine fumarate is an antihistamine H1-antagonist and anticholinergic.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C22230001134506SML1794
Clemastine fumarate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2223000
Clemastine fumarate
Clemastine fumarate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134506
Clemastine fumarate
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clemastine fumarate salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)