344510
FTase Inhibitor I
The FTase Inhibitor I controls the biological activity of FTase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
FTase Inhibitor I, N-[2(S)-[2(R)-Amino-3-mercaptopropylamino]-3-methylbutyl]-Phe-Met-OH, B581
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
FTase
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Cox, A.D., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 19203.
Garcia, A.M., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 18415.
WGK 1