Vai a
B402
Batyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 78.40
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-874-7
Beilstein/REAXYS Number:
1725677
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
CHF 78.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99%
form
powder
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
49960M2265M1765
Batyl alcohol 99%
Sigma-Aldrich
B402
Batyl alcohol
description
99%
description
technical, ~40% (TLC)
description
≥99%
description
≥99%
assay
99%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
mp
71-73 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl, ether
functional group
hydroxyl, ester
functional group
ester
functional group
ketone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)