343781-M
ω-Conotoxin GVIA, Conus geographus
A neurotoxin that acts as an antagonist of voltage-activated N-type Ca2+ channels and of neurotransmitter release at neuronal synapses.
Sinonimo/i:
ω-Conotoxin GVIA, Conus geographus, ω-CgTx GVIA
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 250 μg/mL
aqueous buffer: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Voltage-activated N-type Ca2+ channels
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Kim, J.I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 449.
Abbott, J.R., and Litzinger, M.J. 1994. Int. J. Dev. Neurosci. 12, 43.
Olivera, B.M., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 22067.
Protti, D.A., et al. 1991. Brain Res.557, 336.
Werth, J.L., et al. 1991. Mol. Pharmacol.40, 742.
Koyano, K., et al. 1987. Eur. J. Pharmacol.135, 337.
Abe, T., et al. 1986. Neurosci. Lett.71, 203.
WGK 3