341286
Anti-Farnesyl Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1:50)
Immunoblotting (not recommended; see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Lin, H.P., et al. 1999. J. Gen. Virol.80, 91.
Aspbury, R.A., et al. 1998. Biochim Biophys Acta1392, 265.
Gromov, P.S., et al. 1996. Electrophoresis17, 1728.
Zhang, F.L. & Casey, P.J. 1996. Annu. Rev. Biochem.65, 241.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1