324890
E-64 Protease Inhibitor
The E-64 Protease Inhibitor, also referenced under CAS 66701-25-5, controls the biological activity of E-64 Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
E-64 Protease Inhibitor, (2 R,3 R)-3-(( S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-ylcarbamoyl)oxirane-2-carboxylic acid, trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane, L- trans-3-Carboxyoxira, (2R,3R)-3-((S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-ylcarbamoyl)oxirane-2-carboxylic acid, trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane, L-trans-3-Carboxyoxiran-R
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cysteine proteases
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 1693.
Barrett, A.J. 1982. Biochem. J.201, 189.
WGK 3