Documenti
324889
Sigma-Aldrich
eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU
The eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU controls the biological activity of eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex.
Sinonimo/i:
eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU, 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8Cl3N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Descrizione generale
A negative control for eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor, BTdCPU.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Chen, T., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 610.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2