Documenti fondamentali
324519
Sigma-Aldrich
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1
InSolution, ≥95%, reversibly binds eukaryotic translation initiation factor 4E
Sinonimo/i:
InSolution eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid, eIF4F Inhibitor I, eIF4F Inhibitor I, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid
Scegli un formato
5 MG
CHF 201.00
CHF 201.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 201.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12Cl2N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 201.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Stato
liquid
Potenza
25 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable hydrazone compound that reversibly binds eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E; KD = 25 µM) and disrupts eIF4E/eIF4G, but not eIF4E/4E-BP1, complex formation. Reported to downregulate the protein, but not mRNA, levels of c-Myc and Bcl-xL in Jurkat cells (8 hrs), leading to apoptotic cell death after prolonged exposure (24 hrs, IC50 ~25 µM). Shown to be brain permeant and reduce neuroligin protein levels, and restore L-LTP threshold and rescue autistic-like behaviours in Eif4ebp2 knockout mice.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
eIF4E
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 25 mM (5 mg/443 µL) solution of eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1 (Cat. No. 324517)
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Altre note
Gkogkas, C.G., et al. 2012. Nature493, 371.
Moerke, N. J., et al. 2007. Cell128, 257.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Reversal of memory and autism-related phenotypes in Tsc2+/- mice via inhibition of Nlgn1.
Chalkiadaki, et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, 11, 1205112-1205112 (2023)