Documenti fondamentali
292500
Sigma-Aldrich
Diethylamine NONOate
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions at controlled rates.
Sinonimo/i:
Diethylamine NONOate, DEA NONOate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H22N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (elemental analysis)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions at controlled rates.
Reagent that releases nitric oxide (NO) in aqueous solutions at controlled rates. The half-life (t½) of NO release = 16 min (PBS, pH 7.4, 22°C).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Ramamurthi, A., and Lewis, R.S. 1997. Chem. Res. Toxicol. 10, 408.
Laval, F., and Wink, D.A. 1994. Carcinogenesis 5, 443.
Maragos, C.M., et al. 1993. CancerRes. 53, 564.
Morley, D., and Keefer, L.K. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol.22, S3.
Wink, D.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 3242.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1