287815
3,4-Dichloroisocoumarin
Sinonimo/i:
3,4-Dichloroisocoumarin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (elemental analysis)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Potenza
5-100 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
serine proteases
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3