239835
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Cyclosporin A, CAS 59865-13-3, is an immunosuppressant that induces apoptosis in rat thymocytes and in the murine B cell lymphoma cell line, WEH1-231. Induces cardiomyocytes formation from ESCs.
Sinonimo/i:
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Saggio
≥97% dry basis
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NOS induced by interlukin-1-α
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hattori, Y., and Naranishi, N. 1995. Cell Immunol.165, 7.
Marumo, T., et al. 1995. Hypertension25, 764.
Crabtree, G.R., and Clipstone, N.A. 1994. Annu. Rev. Biochem.63, 1045.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Montague, J.W., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 18877.
Fast, D.J., et al. 1993. J.Interferon Res. 13, 235.
Liu, J. 1993. Trends Pharmacol. Sci. 14, 182.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3686.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3