233526
Coagulation Factor Xa, Human Plasma
Coagulation Factor Xa, Human Plasma, CAS 9002-05-5, is a native coagulation factor Xa prepared from Factor X by activation with Russel′s viper venom. The venom is removed after activation.
Sinonimo/i:
Coagulation Factor Xa, Human Plasma
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥170 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Altre note
Lindhout, T., et al. 1994. Biochem. J.297, 131.
Morishita, H., et al. 1994. Thrombosis Res.73, 193.
Lupu, C., et al. 1993. Thrombosis Haemostasis70, 579.
Jordan, S.P., et al. 1992. Biochemistry31, 5374.
Schoen, P., et al. 1992. Br. J. Haemotol.81, 255.
Tracy, P.B., et al. 1992. Methods Enzymol.215, 329.
Lawson, J.H., and Mann, K.G. 1991. J. Biol. Chem.226, 11317.
Tans, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21864.
Owen, W.G., et al. 1974. J. Biol. Chem.249, 594.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3