219677
CFTR Inhibitor IV, PPQ-102
The CFTR Inhibitor IV, PPQ-102, also referenced under CAS 931706-15-9, controls the biological activity of CFTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
CFTR Inhibitor IV, PPQ-102, 7,9-Dimethyl-11-phenyl-6-(5-methylfuran-2-yl)-5,6-dihydro-pyrimido-[4ʹ,5ʹ-3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxaline-8,10-(7H,9H)-dione, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Inhibitor IV
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]21c(c5[n]([c]([n]([c](c5c2c6ccccc6)=O)C)=O)C)C(Nc4c1cccc4)c3[o]c(cc3)C
InChI
1S/C26H22N4O3/c1-15-13-14-19(33-15)21-24-23-20(25(31)29(3)26(32)28(23)2)22(16-9-5-4-6-10-16)30(24)18-12-8-7-11-17(18)27-21/h4-14,21,27H,1-3H3
MNOOVRNGPIWJDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3