219672
CFTR Inhibitor III, OXO-172
The CFTR Inhibitor III, OXO-172 controls the biological activity of CFTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
CFTR Inhibitor III, OXO-172, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-4-thiazolidinone, OXO-172
Saggio
≥95% (HPLC, NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2