208694
Calmodulin, Bovine Brain, High Purity
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
Sinonimo/i:
Calmodulin, Bovine Brain, High Purity, CaM, Ca 2+/Calmodulin, CaM, Ca2+/Calmodulin
Origine biologica
bovine brain
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 1719
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥250,000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
cell based assay: suitable
Solubilità
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... Calm(32659)
Descrizione generale
Calmodulin (CaM) ranks among the most highly conserved protein sequences, with only histone proteins H4 and H3, actin B, and ubiquitin showing greater evolutionary conservation. CaM is a primarily helical protein with N- and C-terminal domains, each containing two paired Ca2+-binding EF-hand motifs. These motifs, with pentagonal-bipyramidal geometry, feature a conserved 12-amino acid sequence (positions 1–12) within a canonical helix-loop-helix structure.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3