205535
CA 1001
A neutral ionophore with extremely high selectivity for Ca2+ ions.
Sinonimo/i:
CA 1001, (-)-(R,R)-N,Nʹ- bis[11-(Ethoxycarbonyl)undecyl]-N,Nʹ-4,5-tetramethyl-3,6-dioxaoctanediamide, ETH 1001
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil (highly viscous)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
translucent light yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C38H71N2O8/c1-6-45-37(43)25-21-17-13-9-8-11-15-19-23-28-40(29-24-20-16-12-10-14-18-22-26-38(44)46-7-2)30-27-39(5)35(41)31-47-33(3)34(4)48-32-36(40)42/h33-34H,6-32H2,1-5H3/q+1
ZMCUZULVZVMNMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A neutral ionophore with extremely high selectivity for Ca2+ ions.
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Simon, W., and Carafoli, E. 1979. Methods Enzymol.56, 439.
Simon, W., et al. 1978. Ann. N.Y. Acad. Sci.307, 52.
Caroni, P., et al. 1977. Biochim. Biophys. Acta470, 437.
WGK 3