203830
BRD2 Inhibitor II, BIC1
The BRD2 Inhibitor II, BIC1 controls the biological activity of BRD2.
Sinonimo/i:
BRD2 Inhibitor II, BIC1, 1-(2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)ethyl)-3-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)ethyl)-3-methyl-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, BRD2 Bromodomain-Interactive Compound, BIC1
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S=C(N(C)C1=C2C=CC=C1)N2CCSC3=NC4=C(N3)C=CC=C4
InChI
1S/C17H16N4S2/c1-20-14-8-4-5-9-15(14)21(17(20)22)10-11-23-16-18-12-6-2-3-7-13(12)19-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,18,19)
KDPSGIFCBZTBEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2