Documenti fondamentali
1.94613
Supelco
Isobutanol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Isobutanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup