Documenti fondamentali
1.94608
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany