Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
1.00979
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
204-633-5
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
644 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
Impurezze
≤0.0001% Furfurol
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate)
≤0.2% Water
≤0.5% n-Amyl alcohol (GC)
≥99% Total isomeric compounds (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
P. eboll.
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 43.5 °C
Solubilità
25 g/L
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
CC(C)CCO
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Total isomeric compounds (GC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Colour: ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Boiling point: 129 - 132 °C
n-Amyl alcohol (GC): ≤ 0.5 %
Acids,esters (as pentylacetate): ≤ 0.06 %
Furfurol: ≤ 0.0001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Ph Eur-reagent
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®
Supelco
1.00975
n-Amyl alcohol
3-Methylbutanol analytical standard
Supelco
59092
3-Methylbutanol
3-Methyl-1-butanol analytical standard
Supelco
77664
3-Methyl-1-butanol
Isopentyl acetate analytical standard
Supelco
79857
Isopentyl acetate
3-Methyl-1-butanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424153
3-Methyl-1-butanol