Documenti fondamentali
1.93609
Supelco
Fosfato di sodio
anhydrous, EMPLURA®
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
Grado:
anhydrous
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
EMPLURA®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93609.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93609.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1