Documenti
1.06566
Supelco
Sodio fosfato dibasico
anhydrous 99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-448-7
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
250 °C (decomposition)
Solubilità
77 g/L
Densità bulk
880 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Purezza (metallica): ≥ 99,99%
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,0%
Assorbanza (a 260  nm; 10 %; 2  cm; in acqua): ≤ 0,010
Cloruro (Cl): ≤ 5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 30 ppm
Azoto (N) totale: ≤ 10 ppm
As (arsenico): ≤ 0,1 ppm
Ba (bario): ≤ 10,0 ppm
Ca (calcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (cadmio): ≤ 0,010 ppm
Ce (cerio): ≤ 0,010 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cr (cromo): ≤ 0,050 ppm
Cs (cesio): ≤ 5 ppm
Cu (rame): ≤ 0,010 ppm
Eu (europio): ≤ 0,010 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,05 ppm
Hg (mercurio): ≤ 0,05 ppm
K (potassio): ≤ 2,0 ppm
La (lantanio): ≤ 0,010 ppm
Li (litio): ≤ 1,0 ppm
Mg (magnesio): ≤ 0,10 ppm
Mn (manganese): ≤ 0,010 ppm
Ni (nichel): ≤ 0,050 ppm
Pb (piombo): ≤ 0,010 ppm
Rb (rubidio): ≤ 5,0 ppm
Sm (samario): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stronzio): ≤ 0,50 ppm
Tl (Tallio): ≤ 0,01 ppm
Y (Ittrio): ≤ 0,010 ppm
Yb (Itterbio): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zinco): ≤ 0,050 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1