Documenti fondamentali
1.93415
Supelco
Acido formico
98-100%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Formic acid
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
98-100%
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93415.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93415.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup