Documenti fondamentali
1.93310
Supelco
Ammonium cerium(IV) nitrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium cerium(IV) nitrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ce+4].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].N.N
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93310.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3