Documenti
1.93276
Supelco
Mercury(II) acetate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Mercury(II) acetate
About This Item
Formula condensata:
Hg(CH3COO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93276.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3